Learn More
Jenway™ Tubulure d’air
Code produit 12778686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tube à air (2 m)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12778686 Tube à air (2 m) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12778686 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 1008943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.10€
    27.68€ / 1 pièces
    Économisez 2.42€
    8% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026