Learn More
Cole-Parmer™ Électrode combinée sélective d’ions Jenway™
Code produit 11480699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
Chlorure
Nitrate
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de solution de remplissage Conditionnement
11480699 Nitrate 1 pièce
11430669 Chlorure 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480699 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1009015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00€
    907.73€ / 1 pièces
    Économisez 82.27€
    8% de réduction
Expédition estimée: 16-02-2027
Les électrodes combinées sélectives d’ions Jenway™ permettent une mesure efficace et précise de la concentration d’ions spécifiques.
  • Disponibles pour une utilisation avec des solutions de remplissage de chlorure ou de nitrate
Spécification
Type de solution de remplissage Nitrate
Type Électrode combinée sélective d’ions
Paramètre Nitrate