Learn More
Cole-Parmer™ Porte-cuve Jenway™
Code produit 11480539
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Spectrophotomètres série 6850
Spécifications des séries 63/73/67
Longueur du trajet optique:
10 x 10 mm
de 10 à 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Longueur du trajet optique Conditionnement
11480539 Spécifications des séries 63/73/67 de 10 à 100 mm 1 pièce
11454939 Spécifications des séries 63/73/67 10 x 10 mm 1 pièce
13266389 Spectrophotomètres série 6850 de 10 à 100 mm 1 pièce
13246389 Spectrophotomètres série 6850 10 x 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11480539 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 8305680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00€
    255.09€ / 1 pièces
    Économisez 37.91€
    12% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
Type Support de cuve
À utiliser avec (équipement) Spécifications des séries 63/73/67
Longueur du trajet optique de 10 à 100 mm
Forme Rectangulaires