Learn More
Jenway™ Spectrophotomètre Genova Plus Life Science
Description
- Bande passante spectrale de 5 nm
- Gamme d’absorbance de -0,3 à 2,5 A
- Préprogrammé pour les analyses d’ADN / d’ARN
- Balayage de pureté sur toute la gamme de longueurs d’onde
- Méthodes préprogrammées pour l’analyse des protéines
- Fonctions de spectrophotomètre standard
- Lampe au xénon avec système “Appuyer pour lire” (Press to read)
- Logiciel piloté par des icônes
- Faible encombrement
- Méthode et résultat enregistrés sur clé USB
- Garantie 3 ans, y compris pour la lampe xénon
Spécification
Spécification
| Gamme d’absorbance | −0,3 à +2,5 A |
| Concentration | 0 à 9999 |
| Dimensions (L x l x H) | 275 x 400 x 220 mm |
| Source lumineuse | Xénon |
| Bande passante spectrale | 5 nm |
| Type | Spectrophotomètre |
| Tension | 90/264 V |
| Wavelength Range | 198 à 1000 nm |
| Sélection de la longueur d’onde | 1, 2 ou 5 nm |
| Comprend | Clé USB 4 Go, 100 cuves à microvolume UV jetables (70 mu;l) 10 porte-cuves simples de 10 mm, alimentation électrique, CD Jenway Foreign Manual et manuel d’instructions |
| Afficher plus |