Learn More
Jenway™ Sonde de conductivité à corps en verre
Description
- Pour utilisation Jenway™ conductimètres – 4510, 4520 et 3540
- Corps en verre
- Plaque en platine
Specifications
Specifications
| Constante de cellule | 0,1 ± 20 % |
| À utiliser avec (application) | Pour les mesures de solutions à faible conductivité et d’eau pure |
| À utiliser avec (équipement) | Conductimètres 4510, 4210 et 3540 |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 100°C |
| Type | Cellule de conductivité |
| Diamètre (métrique) du corps | 12 mm |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |
| Matériau | Corps en verre, plaques en platine |
| Plages de mesure | 0 à 500 mS/cm |
| Show More |