Learn More
Cole-Parmer™ Solution de remplissage d’électrodes de pH Jenway™ de Kcl
Code produit 11480479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480479 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11480479 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9995951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.45€
    52.76€ / 100mL
    Économisez 5.69€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Optimisez les performances de votre instrument de mesure Jenway
  • Facile à installer
Spécification
Concentration 3M
Type de solution de remplissage Remplissage pour électrodes de pH
Quantité 100 ml