Learn More
Jenway™ Spectrophotomètre à microvolume Genova Nano
Code produit 13158796
Change view
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
13158796 Spectrophotomètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13158796 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 8307002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesure de volumes d’échantillons aussi petits que 0,5 μl avec un haut degré de précision, de reproductibilité et de vitesse. Le spectrophotomètre à microvolume Jenway™ Genova Nano est idéal pour les mesures d’ADN, d’ARN et de protéines, et peut détecter des concentrations d’ADN aussi faibles que 2 ng/μl.
Le Genova Nano mesure des volumes d’échantillons aussi petits que 0,5 μl avec un haut degré de précision, de reproductibilité et de vitesse. Il est idéal pour les mesures d’ADN, d’ARN et de protéines, et peut détecter des concentrations d’ADN aussi faibles que 2 ng/μl. Ce spectrophotomètre permet de mesurer de petits volumes d’échantillons et donc de conserver les échantillons précieux. De plus, il réduit le besoin de dilutions et rend inutile l’utilisation de cuves. Le nettoyage est rapide et simple : il suffit d’essuyer les têtes de lecture à l’aide d’un chiffon en microfibre pour éliminer toute trace de l’échantillon, ce qui permet de passer plus vite d’un échantillon à l’autre et augmente donc le débit d’échantillonnage.
  • Préprogrammé pour les analyses d’ADN / d’ARN
  • Balayage de pureté d’ADN sur toute la gamme de longueurs d’onde
  • Méthodes préprogrammées pour les protéines
  • Mode de mesure DO 600
  • Seulement 0,5 μl d’échantillon requis
  • Lampe au xénon utilisable par simple pression
  • Facile et rapide à nettoyer
  • Durée de mesure rapide
  • Conservation des échantillons précieux
  • Garantie de trois ans couvrant également la lampe au xénon
  • Fonctions de spectrophotomètre standard
  • Logiciel piloté par des icônes
  • Faible encombrement
  • Enregistrez les méthodes et les résultats sur la clé USB
Spécification
Précision de l’absorbance plusmn;2% à 260 nm
Gamme d’absorbance 15 à 125 A (équivalent 10 mm)
Profondeur (métrique) 400 mm
Source lumineuse Xénon
Gamme de produits microvolume
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre
Wavelength Range 198 à 1000 nm
Hauteur (métrique) 220 mm
Durée de mesure <6,5 s
Garantie 3 ans
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Poids (métrique) 7,7 kg
Largeur (métrique) 275 mm