Learn More
Jenway™ Spectrophotomètre monofaisceau visible Model 7300
Code produit 13104594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre visible
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type
13104594 Spectrophotomètre visible
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13104594 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 8305815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3955.00€
    3709.53€ / 1 pièces
    Économisez 245.47€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Idéal pour les tests de routine dans les laboratoires cliniques, vétérinaires, pharmaceutiques et de contrôle qualité. Le spectrophotomètre monofaisceau visible Jenway™ modèle 7300 utilise un logiciel piloté par des icônes et offre un système de nav
  • Logiciel piloté par des icônes
  • Faible encombrement
  • Mémorisation automatique
  • Lampe au xénon avec système “Appuyer pour lire” (Press to read)
  • Vaste gamme d’accessoires disponible
  • garantie 3 ans
Spécification
Concentration ndash;300 à 9999
Profondeur (métrique) 400 mm
Source lumineuse Halogène au tungstène
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre visible
Wavelength Range 320 à 1000 nm
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans l’enseignement et les laboratoires généraux de cQ
Hauteur (métrique) 220 mm
Conception optique Mono faisceau
Résolution 1 nm
Garantie 3 ans
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Poids (métrique) 6 kg
Largeur (métrique) 275 mm