Learn More
Jenway™ Spectrophotomètre monofaisceau visible modèle 731001
Code produit 13101744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre visible
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
13101744 Spectrophotomètre visible 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13101744 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 8305817
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4370.00€
    4101.99€ / 1 pièces
    Économisez 268.01€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Idéal pour les tests de routine dans les laboratoires cliniques, vétérinaires, pharmaceutiques et de contrôle qualité.
Les spectrophotomètres série 73 utilisent un logiciel piloté par des icônes et sont équipés d’un système de navigation amélioré offrant une utilisation simple et intuitive. La gamme 73 comprend quatre modèles : Les modèles 7300 et 7305 sont des spectrophotomètres de base sans balayage avec des modes de mesure pour l’absorbance, le % de transmittance et la concentration. Les modèles 7310 et 7315 sont des spectrophotomètres à balayage avancé disposant de modes de mesure supplémentaires pour le balayage du spectre, la cinétique et la quantification. Les modèles 7310 et 7315 disposent d’un port USB facile d’accès permettant d’enregistrer directement les résultats et les méthodes sur une clé USB.
  • Logiciel piloté par des icônes
  • Faible encombrement
  • Mémorisation automatique
  • Enregistrez les méthodes et les résultats sur la clé USB
  • Garantie de trois ans
  • Large gamme d’accessoires disponibles Les spectrophotomètres de la série 73 sont parfaits pour les tests de routine dans les laboratoires cliniques, vétérinaires, pharmaceutiques et de contrôle qualité.
Spécification
Concentration ndash;300 à 9999
Profondeur (métrique) 400 mm
Source lumineuse Halogène au tungstène
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre visible
Wavelength Range 320 à 1000 nm
Hauteur (métrique) 220 mm
Conception optique Mono faisceau
Résolution 1 nm
Garantie 3 ans
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Poids (métrique) 6 kg
Largeur (métrique) 275 mm