Learn More
Jenway™ Spectrophotomètre monofaisceau UV / visible Model 7315
Code produit 15179702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre UV-Vis
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15179702 Spectrophotomètre UV-Vis 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15179702 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 731501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6805.00€
    5730.39€ / 1 pièces
    Économisez 1074.61€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Inclut un port USB en face avant de l’unité permettant de sauvegarder directement les résultats sur une clé USB et de transférer facilement les données. Le spectrophotomètre monofaisceau pour UV-visible Jenway™ modèle 7315 dispose de fonctions de sécurité améliorées permettant de verrouiller les paramètres et les méthodes afin d’empêcher toute modification non autorisée des paramètres des méthodes et des réglages de l’instrument.
Les spectrophotomètres Jenway série 73 utilisent un logiciel piloté par des icônes et sont équipés d’un système de navigation amélioré offrant une utilisation simple et intuitive. La gamme inclut deux modèles de base (7300 et 7305) et deux modèles avancés (7310 et 7315). Les modèles 7310 et 7315 proposent les modes de mesure suivants : absorbance, pourcentage de transmittance, concentration, balayage spectral, cinétique et analyse quantitative. Les modèles avancés possèdent une caractéristique supplémentaire : un port USB facile d’accès sur la face avant de l’unité permet de sauvegarder directement les résultats sur une clé USB et de transférer facilement des données. Ces modèles peuvent également stocker jusqu’à 240 méthodes pouvant être copiées d’une unité à l’autre à l’aide d’une clé USB. Les modèles 7310 et 7315 comprennent des fonctions de sécurité améliorées permettant de verrouiller les paramètres et les méthodes afin d’empêcher toute modification non autorisée des paramètres des méthodes et des réglages de l’instrument. La page d’accueil peut également être personnalisée et les modes sélectionnés restreints, ce qui est idéal pour les laboratoires d’enseignement. Les spectrophotomètres série 73 sont tous couverts par une garantie de trois ans qui comprend la lampe au xénon.
  • Logiciel piloté par des icônes
  • Méthode et résultats enregistrés sur clé USB
  • Mémorisation automatique
  • Lampe au xénon avec système “Appuyer pour lire” (Press to read) (7315)
  • Garantie de trois ans couvrant également la lampe au xénon
  • Vaste gamme d’accessoires disponible
  • Gamme de longueurs d’ondes : 198 à 1 000 nm
  • Source lumineuse : lampe au xénon
  • Résolution : 1 nm
  • Précision : ±2 nm
  • Répétabilité : ±0,5 nm
  • Bande passante spectrale : 5 nm
  • Transmittance photométrique : 0 à 199,9 % de
  • Absorbance photométrique : -0,300 à 2 500
  • Précision photométrique : ±1% T, ± 0,01 Abs à 1 000 Absorbance
  • Résolution photométrique : 0,1 % de T, 0,001 A
Spécification
Concentration ndash;300 à 9999
Source lumineuse Xénon
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre UV-Vis
Wavelength Range 320 à 1000 nm
Conception optique Mono faisceau
Résolution 1 nm
Garantie 3 ans
Précision en longueur d’onde ±2 nm