Learn More
Cole-Parmer™ Solution de stockage pour électrode de pH Jenway™
Code produit 11490479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
150mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490479 250 ml 150mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11490479 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9995960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.25€
    51.80€ / 150mL
    Économisez 4.45€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Optimisez les performances de votre instrument de mesure Jenway
  • Facile à installer
Spécification
Type de solution de remplissage Stockage d’électrode de pH
Quantité 250 ml