Learn More
Jenway™ Électrodes de pH
Description
- Équilibre rapidement atteint
- Délais de réponse sensiblement réduits
- Reproductibilité nettement accrue
- Réduction sensible de la dérive à long terme
Specifications
Specifications
| Types de connecteurs | BNC |
| Diamètre (métrique) | 4,5 mm |
| Type | Combinaison rechargeable avec extrémité en forme d’ampoule |
| Dimensions (L x l x H) | 4,5 x 90 mm (dia. x L) |
| À utiliser avec (application) | mesure de liquides dans de petits tubes à essai et récipients Eppendorf |
| Longueur (métrique) | 90 mm |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 80°C |