Learn More
Jenway™ Électrodes de pH
Code produit 11430629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 mm
90 mm
120 mm
120 mm
150 mm
Types de connecteurs:
BNC
BNC / mini-DIN 8 broches
Bouchon de 2 mm
Connecteur étanche 3150/3205
S7
Diamètre (métrique):
4,5 mm
6 mm
12 mm
Matériau:
Verre
Époxy
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Types de connecteurs Diamètre (métrique) Matériau unitSize
11430629 120 mm BNC 12 mm Verre 1 pièce
13107184 150 mm BNC 6 mm Verre 1 pièce
11410499 90 mm BNC 4,5 mm Verre 1 pièce
11440499 90 mm BNC 6 mm Verre 1 pièce
11440629 120 mm Bouchon de 2 mm 12 mm Verre 1 pièce
13107424 120 mm Connecteur étanche 3150/3205 12 mm Époxy 1 pièce
11490619 40 mm BNC 6 mm Verre 1 pièce
11460499 120 mm BNC / mini-DIN 8 broches 12 mm Époxy 1 pièce
11449489 120 mm S7 12 mm Époxy 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11430629 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 1009059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    125.43€ / 1 pièces
    Économisez 22.57€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces électrodes pour des applications avancées exigeant des délais de réponse plus courts et une meilleure reproductibilité.
  • Équilibre rapidement atteint
  • Délais de réponse sensiblement réduits
  • Reproductibilité nettement accrue
  • Réduction sensible de la dérive à long terme
Spécification
Types de connecteurs BNC
Diamètre (métrique) 12 mm
Type Électrode de pH scellée non combinée
Dimensions (L x l x H) 12 x 120 mm (dia. x L)
À utiliser avec (application) Mesure de pH polyvalente pour un contrôle qualité et des travaux de recherche précis
Longueur (métrique) 120 mm
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C