Learn More
Jenway™ Électrodes de pH
Code produit 13107184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 mm
90 mm
120 mm
120 mm
150 mm
Types de connecteurs:
BNC
BNC / mini-DIN 8 broches
Bouchon de 2 mm
Connecteur étanche 3150/3205
S7
Diamètre (métrique):
4,5 mm
6 mm
12 mm
Matériau:
Verre
Époxy
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Types de connecteurs Diamètre (métrique) Matériau Conditionnement
13107184 150 mm BNC 6 mm Verre 1 pièce
11410499 90 mm BNC 4,5 mm Verre 1 pièce
11440499 90 mm BNC 6 mm Verre 1 pièce
11440629 120 mm Bouchon de 2 mm 12 mm Verre 1 pièce
13107424 120 mm Connecteur étanche 3150/3205 12 mm Époxy 1 pièce
11490619 40 mm BNC 6 mm Verre 1 pièce
11460499 120 mm BNC / mini-DIN 8 broches 12 mm Époxy 1 pièce
11449489 120 mm S7 12 mm Époxy 1 pièce
11430629 120 mm BNC 12 mm Verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 13107184 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 9996041
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces électrodes pour des applications avancées exigeant des délais de réponse plus courts et une meilleure reproductibilité.
  • Équilibre rapidement atteint
  • Délais de réponse sensiblement réduits
  • Reproductibilité nettement accrue
  • Réduction sensible de la dérive à long terme
Spécification
Types de connecteurs BNC
Diamètre (métrique) 6 mm
Type Combinaison rechargeable Life Science avec extrémité en forme d’ampoule
Dimensions (L x l x H) 6 x 150 mm (dia. x L)
À utiliser avec (application) mesure d’échantillons dans des tubes à essai et des récipients Eppendorf
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C