Learn More
Jenway™ Électrode de pH/température
Code produit 11420499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre
Époxy
Description:
Extrémité de type bulbe
À extrémité plate
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Description unitSize
11420499 Époxy À extrémité plate -
11440479 Verre Extrémité de type bulbe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420499 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 9996043
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Jenway™ Les électrodes de pH et de température sont utilisées conjointement avec Jenway™ pH-mètres – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 et 4330.
  • Utilisé en conjonction avec Jenway™ pH-mètres – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 et 4330.
  • Type combiné
  • Rechargeable
  • Type de référence : AgCl
  • Isopotentiel : 0 ±20 mV
Spécification
Types de connecteurs BNC
Description À extrémité plate
Diamètre (métrique) 12 mm
Dimensions (L x l) 12 x 120 mm (dia. x L)
Type Combinée
À utiliser avec (application) Mesure d’extraits alimentaires et de plaques de gélose ; Sa tête plate en fait l’instrument idéal pour les mesures de surface
Longueur (métrique) 120 mm
Matériau Époxy
Plage de pH 0 à 14
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C