Learn More
Bibby Scientific™ Cuves en plastique pour longueurs d’onde visibles et UV Jenway™
Code produit 11475009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,07 à 1,5 mL
1,5 à 3,0 ml
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11475009 0,07 à 1,5 mL 100 pièces
11430559 1,5 à 3,0 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475009 Fournisseur Bibby Scientific™ Code fournisseur 8307038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    195.48€ / 100 pièces
    Économisez 15.52€
    7% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Gagnez du temps de nettoyage et évitez la contamination croisée grâce aux cuves en plastique jetables. Les cuves en plastique Bibby Scientific™ Jenway™ pour les longueurs d’onde des régions UV et visible sont livrées par boîte de 100.
  • Efficacité et gain de temps
  • Empêche la contamination croisée
Spécification
Type Cuvette
Capacité (métrique) 0,07 à 1,5 mL
Matériau Plastic (Plastique)
Quantité 100/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
À utiliser avec (application) Mesure spectrale des liquides