Learn More
Jenway™ Spectrophotomètre à double faisceau variable
Code produit 13236389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
13236389 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13236389 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 8307006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12230.00€
    10795.68€ / 1 pièces
    Économisez 1434.32€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce spectrophotomètre pour la photométrie, la concentration, les longueurs d’onde multiples, le balayage du spectre, la cinétique, la quantification, l’analyse d’ADN, d’ARN et de protéines. Les spectrophotomètres à double faisceau variable Jenway™ disposent de fonctionnalités optiques très stables et de deux détecteurs pour optimiser la précision des mesures.
  • Spectrophotomètre à double faisceau à fonctionnalités optiques très stables
  • Bande passante spectrale variable à 0,5, 1, 2, 4 et 5 nm
  • Interface utilisateur intégrée
  • Port USB pour stockage des données
  • Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne
  • Logiciel PC Jenway Prism inclus par défaut
  • Vaste gamme d’accessoires disponible
  • Garantie de 1 ans
Spécification
Concentration 0 à 99999
Profondeur (métrique) 450 mm
Source lumineuse Tungstène halogène/deutérium
Bande passante spectrale Variable 0,5, 1, 2, 4, 5 nm
Type Spectrophotomètre à double faisceau variable
Tension 230 V
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Alimentation électrique 120 VA, 220/110 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Idéal pour le contrôle de la qualité, la recherche générale, les applications pharmaceutiques, biochimiques et de laboratoire clinique
Hauteur (métrique) 200 mm
Bruit 0,0005A
Conception optique Double
Résolution 0,1 %T, 0,001 A
Vitesse de balayage 100 à 2 000 nm/min
Lumière parasite < 0,05 %T à 220 et 360 nm
Précision en longueur d’onde ±0,3 nm (à 0,5 et 1 nm de largeur de bande) ±0,5 (à 2, 4 et 5 nm de largeur de bande)
Poids (métrique) 22 kg
Largeur (métrique) 600 mm
Fréquence 60 Hz