Learn More
Azpack™ PEHD, Jerrican
Code produit 15301196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 10 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15301196 Capacité : 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15301196 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 15301196
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Matériau du bouchon : EPE
  • Col étroit
  • Poignée pincée
  • Se vide complètement
  • Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires
  • Conforme à la norme 94/62/CEE (métaux lourds)
  • Comprend un bouchon à vis inviolable avec joint d’étanchéité en mousse d’EPE
* Il incombe à l’utilisateur de vérifier la compatibilité chimique et physique entre le récipient et le produit versé dedans.
Spécification
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Certifications/Conformité Marquage UN 3H1/Y1.9/200 B/TCMUK-961201
Couleur de bouchon Noir
Joint de fermeture Joint en mousse d’EPE
Matériau du bouchon EPE
Taille du bouchon DIN 51
Type de bouchon Bouchon à vis à cliquet inviolable
Diamètre (métrique) intérieur de col 44 mm
Dimensions (L x l x H) 230 x 200 x 316 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 316 mm
Longueur (métrique) 230 mm
Matériau HDPE
Type de produit Jerrican
Largeur (métrique) 200 mm