Learn More
Invitrogen™ JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit
Code produit 15647878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 préparations
500 préparations
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
15647878 500 préparations 500 pièces
15637878 100 préparations 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15647878 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30701
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le kit de purification d’ADN génomique JetFlex™ est conçu pour la purification rapide et efficace de l’ADN génomique (ADNg) à partir de sang, de fluides corporels (liquide amniotique, salive, sperme, lymphe), de cellules de mammifères, de tissus, de tissus végétaux, de bactéries et de levures.
Sa technologie à tube unique permet d’isoler de l’ADNg sans ARN de haute qualité et de poids moléculaire élevé, sans utiliser de colonnes de centrifugation d’un collecteur à vide.
Les avantages principaux sont les suivants :
  • Traitement à gros volume de 2 ml de sang total ou autre fluide corporel
  • Capable de traiter :
    • 2 x 107 de cellules de mammifères
    • 10 mg de tissu
    • Culture bactérienne de 500 µL
    • 2 x 108 de cellules / ml de culture de levure
  • Protocole simple qui ne nécessite pas de colonnes ni de collecteurs à vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 tampon de lyse RBC de 165 ml, conserver à température ambiante
• 1 tampon de lyse cellulaire de 165 ml, conserver à température ambiante
• 1 tampon PPT de 83 ml, conserver à température ambiante
• 1 compacteur de granulés de 30 ml, conserver à température ambiante
• 1 tampon TE de 110 ml, conserver (À température ambiante
• 10 x 21 mg de protéinase K (poudre lyophilisée), conserver entre 2 et 8°C
• 5 x 1,1 ml de RNase A, conserver entre 2 et 8°C)
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Centrifugation des tubes
Type d’échantillon Sang, Échantillons buccaux, Cellules, Échantillons liquides (p. ex. sérum)
À utiliser avec (application) PCR en temps réel, PCR
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit
Nbre de réactions 500 préparations
Gamme de produits JetFlex
Type de produit Kit de purification d’ADN génomique
Quantité 500 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN génomique