missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ JH-II-127
GREENER_CHOICE

Code produit 18707776
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18707776 10 mg 10mg
18799776 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18707776 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 6289/10

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Potent and selective LRRK2 inhibitor

JH-II-127 is a potent and selective LRRK2 inhibitor (IC50 values are 2.2, 6.6 and 47.7 nM for G2019S-mutant, wild-type and A2016T-mutant LRRK2, respectively). Selective for LRRK2 over a panel of 138 kinases. Brain penetrant and orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau [4-[[5-Chloro-4-(methylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-yl]amino]-3-methoxyphenyl]-4-morpholinyl-methanone
CAS 1700693-08-8
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 10 mg
Formule moléculaire C19H21ClN6O3
Poids de la formule Observed MW: 416.87
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.