Description
Le support-élévateur pour laboratoire Jiffy-Jack offre une excellente rigidité et un support sur les deux côtés.
- Fournit un support stable et réglable en hauteur pour les plaques chauffantes, les bains-marie, la verrerie et de nombreux autres éléments
- Les positionneurs sont fabriqués en aluminium anodisé résistant aux produits chimiques et robuste avec vis de fonctionnement en acier inoxydable.
- La palette de plaque supérieure empêche le patinage.
- Chaque positionneur est conçu avec précision pour un fonctionnement régulier et continu dans toute sa gamme.
- Réglez facilement la hauteur exacte nécessaire par un tour de bouton.
- Un trou taraudé de 10 mm dans le coin arrière droit peut accueillir une tige de cadre (non incluse) pour le montage des supports universels et des autres appareils de laboratoire
- La charge statique maximale de support est de 60 kg (132 lb)
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium (positionneur), acier inoxydable (vis de fonctionnement) |
| Dimensions (L x l) | 6 x 6 po (dessus) |
| Capacité (impériale) | 131,9 lb |
| Quantité | 1 de chaque |