Learn More
JK184, MedChemExpress
Code produit 16496156
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496156 100 mg
16488327 5 mg
16435638 10 mg
16411807 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16496156 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13307
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress JK184 is a potent Hedgehog (Hh) pathway inhibitor with IC50 of 30 nM in mammalian cells.
JK184 is a potent Hedgehog (Hh) pathway inhibitor with IC50 of 30 nM in mammalian cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau JK184
CAS 315703-52-7
Couleur Rose
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18N4OS
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (142.68 mM)
SMILES CC1=C(C2=CSC(NC3=CC=C(OCC)C=C3)=N2)N4C=CC=CC4=N1
Poids moléculaire (g/mol) 350.44
Poids de la formule 350.44
Pourcentage de pureté 99.37%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death