Learn More
JLK 6, TRC
Code produit 30389172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30389172 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389172 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCJ21198525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau JLK 6
CAS 62252-26-0
Formule moléculaire C10H8ClNO3
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8ClNO3/c1-14-10-8(11)6-3-2-5(12)4-7(6)9(13)15-10/h2-4H,12H2,1H3
SMILES COC1=C(Cl)c2ccc(N)cc2C(=O)O1
Nom IUPAC 7-amino-4-chloro-3-méthoxyisochromén-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 225.63
Poids de la formule 225,0193 g/mol
Pourcentage de pureté >95% (HPLC)