Learn More
Velp™ Floculateurs de série JLT
Code produit 11701174 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
JLT4 - 4 positions
JLT6 - 6 positions
Puissance:
11 W
19 W
Poids (métrique):
13 kg
17 kg
Largeur (métrique):
645 mm
935 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Puissance Poids (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
11701174 JLT6 - 6 positions 19 W 17 kg 935 mm 1 pièce
11791164 JLT4 - 4 positions 11 W 13 kg 645 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11701174 Fournisseur Velp™ Code fournisseur F105A0109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2330.00€
    1650.00€ / 1 pièces
    Économisez 680.00€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec plusieurs agitateurs pour permettre le respect des conditions standard lors de l’analyse, une exigence fondamentale pour obtenir des résultats fiables et reproductibles. Les floculateurs Velp Scientifica™ série JLT offrent un réglage numéri
  • Temps de fonctionnement contrôlé par microprocesseur pour un fonctionnement sans surveillance
  • Vitesse et temps identiques pour tous les résultats pour des résultats comparables
  • Résultats fiables et reproductibles avec la qualité d’agitation Velp
  • Vitesse précise grâce à un motoréducteur à commande électronique
  • Affichage LED haute visibilité de la vitesse et du temps
  • Panneau arrière éclairé pour faciliter l’observation des échantillons
  • Hauteur des tiges d’agitation réglable sans outils
  • Forte résistance à la corrosion chimique et mécanique
  • Disponibles en modèles à 4 ou 6 positions
Spécification
Vitesse 10 à 300 tr/min
Capacité 20 to 150 mL
Affichage LCD Digital
Tension 100/240 V
Puissance 19 W
Hauteur (impériale) 15.9 in.
Hauteur (métrique) 347 mm
Largeur (métrique) 935 mm
Fréquence 50/60 Hz
Type de prise US 3-prong
Matériau Métal peint à l’époxy
Modèle JLT6 - 6 positions
Type Flocculator, Jar Tester
Poids (impériale) 37.4 lb.
Poids (métrique) 17 kg