Learn More
Tocris Bioscience™ JNJ 1013NC
Description
JNJ 1013NC is the negative control for the IRAK1 degrader, JNJ 1013 (Cat. No. 8029).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(4-(4-(2-(((S)-1-((2S,4S)-4-Hydroxy-2-(((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-2-oxoethoxy)piperidin-1-yl)-2-methoxyphenyl)-6-(1H-pyrazol-5-yl)picolinamide |
| CAS | 2755075-91-1 |
| Quantité | 5 mg |
| Cible | Active Degraders |
| Formule moléculaire | C46H55N9O7S |
| Pureté | 0.95 |