Learn More
Maléate JNJ-10191584
Code produit 15456899
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15456899 10 mg 10mg
15466899 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65433.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Antagoniste silencieux hautement sélectif du récepteur H4 de l’histamine
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 869497-75-6
Formule moléculaire C17H21ClN4O5
Poids moléculaire (g/mol) 396.83
Numéro MDL MFCD09878266
Clé InChI BODOIXYJOORQBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme jnj 10191584 maleate
CID PubChem 77519402
Nom IUPAC (6-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)-(4-méthylpipérazin-1-yl)méthanone ; acide formique ; acide prop-2-énoïque
SMILES OC=O.OC(=O)C=C.CN1CCN(CC1)C(=O)C1=NC2=CC=C(Cl)C=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau JNJ 10191584 maleate
Couleur Beige à Blanc
Quantité 10 mg
Poids de la formule 394.81
Forme physique Poudre