Learn More
JNJ-31020028, MedChemExpress
Code produit 16458677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16458677 5 mg 5mg
16426078 10 mg -
16412217 50 mg -
16406476 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16458677 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14450
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress JNJ-31020028 is a selective brain penetrant antagonist of neuropeptide Y2 receptor with high affinity (pIC50=8.07, human; pIC50=8.22 rat); >100-fold selective versus human Y1/Y4/Y5 receptors.
JNJ-31020028 is a selective brain penetrant antagonist of neuropeptide Y2 receptor with high affinity (pIC50=8.07, human
Spécification
Nom chimique ou matériau JNJ-31020028
CAS 1094873-14-9
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H36FN5O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 21.5 mg/mL (38.01 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N(CC)CC)C(N1CCN(C2=CC=C(NC(C3=C(C4=CC=CN=C4)C=CC=C3)=O)C=C2F)CC1)C5=CC=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 565.68
Poids de la formule 565.68
Pourcentage de pureté 96.07%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation