Learn More
JNJ-39758979, MedChemExpress
Description
JNJ-39758979 is a selective, orally active, and high-affinity histamine H4 receptor antagonist with Kis of 12.5, 5.3, and 25 nM for human, mouse, and monkey histamine H4 receptor, respectively. JNJ-39758979 functionally antagonizes histamine-induced cAMP inhibition with a pA2 of 7.9 in transfected cells. JNJ-39758979 shows good anti-inflammatory and antipruritic activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | JNJ-39758979 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1046447-90-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H19N5 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (150.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC(C(C)C)=CC(N2C[C@H](N)CC2)=N1 |
| Afficher plus |