Learn More
JNJ-42153605, MedChemExpress
Code produit 16489947
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489947 5 mg
16477468 10 mg
16447436 100 mg
16423497 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16489947 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18162
MedChemExpress JNJ-42153605 is a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate 2 (mGlu2) receptor with an EC50 of 17 nM.
JNJ-42153605 is a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate 2 (mGlu2) receptor with an EC50 of 17 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau JNJ-42153605
CAS 1254977-87-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H23F3N4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (41.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=C(N2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C=CN4C1=NN=C4CC5CC5)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 400.44
Poids de la formule 400.44
Pourcentage de pureté 99.24%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation