Learn More
JNJ-64619178, MedChemExpress
Code produit 16453418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16453418 10 mg
16430779 1 mg
16424646 100 mg
16416147 5 mg
16409946 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16453418 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101564
MedChemExpress JNJ-64619178 (Onametostat) is a selective, orally active and pseudo-irreversible protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) inhibitor with an IC50 of 0.14 nM. JNJ-64619178 has potent activity In lung cancer.
JNJ-64619178 (Onametostat) is a selective, orally active and pseudo-irreversible protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) inhibitor with an IC50 of 0.14 nM. JNJ-64619178 has potent activity In lung cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau JNJ-64619178
CAS 2086772-26-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H23BrN6O2
Quantité 10 mg
Synonyme Onametostat
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (258.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C(N)N=C(C=C(CC[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)C2)C=C5)C5=C1
Poids moléculaire (g/mol) 483.36
Poids de la formule 483.36
Pourcentage de pureté 98.56%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death