Learn More
JNJ-7706621, MedChemExpress
Code produit 16473818
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473818 10 mg
16464866 100 mg
16456547 5 mg
16450197 50 mg
16420086 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16473818 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10329
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress JNJ-7706621 is a potent aurora kinase inhibitor, and also inhibits CDK1 and CDK2, with IC50s of 9 nM, 3 nM, 11 nM, and 15 nM for CDK1, CDK2, aurora-A and aurora-B, respectively.
JNJ-7706621 is a potent aurora kinase inhibitor, and also inhibits CDK1 and CDK2, with IC50s of 9 nM, 3 nM, 11 nM, and 15 nM for CDK1, CDK2, aurora-A and aurora-B, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau JNJ-7706621
CAS 443797-96-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H12F2N6O3S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (316.97 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(NC2=NN(C(C3=C(F)C=CC=C3F)=O)C(N)=N2)C=C1)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 394.36
Poids de la formule 394.36
Pourcentage de pureté 98.67%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease