Learn More
JNJ0966, MedChemExpress
Code produit 16470999
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470999 1 mg
16466577 5 mg
16452876 25 mg
16444886 100 mg
16430227 50 mg
16403858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16470999 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103482
MedChemExpress JNJ0966 is a highly selective MMP-9 zymogen inhibitor with an IC50 of 440 nM.
JNJ0966 is a highly selective MMP-9 zymogen inhibitor with an IC50 of 440 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau JNJ0966
CAS 315705-75-0
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H16N4O2S2
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (277.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C2=CSC(NC3=C(OC)C=CC=C3)=N2)SC(NC(C)=O)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 360.45
Poids de la formule 360.45
Pourcentage de pureté 99.3%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease