missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JNJ0966, MedChemExpress

Code produit 16430227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16430227 50 mg
16470999 1 mg
16466577 5 mg
16452876 25 mg
16444886 100 mg
16403858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16430227 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103482

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress JNJ0966 is a highly selective MMP-9 zymogen inhibitor with an IC50 of 440 nM.

JNJ0966 is a highly selective MMP-9 zymogen inhibitor with an IC50 of 440 nM.

Spécification

Nom chimique ou matériau JNJ0966
CAS 315705-75-0
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H16N4O2S2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (277.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C2=CSC(NC3=C(OC)C=CC=C3)=N2)SC(NC(C)=O)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 360.45
Poids de la formule 360.45
Pourcentage de pureté 99.3%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.