Learn More
JNK-IN-8, MedChemExpress
Code produit 16495638
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495638 10 mg
16481807 50 mg
16458337 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16495638 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13319
MedChemExpress JNK-IN-8 (JNK Inhibitor XVI) is a potent JNK inhibitor with IC50s of 4.7 nM, 18.7 nM, and 1 nM for JNK1, JNK2, and JNK3, respectively.
JNK-IN-8 (JNK Inhibitor XVI) is a potent JNK inhibitor with IC50s of 4.7 nM, 18.7 nM, and 1 nM for JNK1, JNK2, and JNK3, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau JNK-IN-8
Forme physique Solid
CAS 1410880-22-6
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H29N7O2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme JNK Inhibitor XVI
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (68.95 mM)
SMILES CC1=CC(NC(C2=CC=CC(NC(/C=C/CN(C)C)=O)=C2)=O)=CC=C1NC3=NC=CC(C4=CN=CC=C4)=N3
Poids moléculaire (g/mol) 507.59
Poids de la formule 507.59
Pourcentage de pureté 99.59%
Qualité Research