Learn More
JNK Inhibitor VIII, MedChemExpress
Code produit. 16451089
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Code produit. 16451089
Marque: Medchem Express HY1075981mg
MedChemExpress JNK Inhibitor VIII (TCS JNK 6o) is a c-Jun N-terminal kinases (JNK-1, -2, and -3) inhibitor with Ki values of 2 nM, 4 nM, 52 nM, respectively, and has IC50 values of 45 nM and 160 nM for JNK-1 and -2, respectively.
JNK Inhibitor VIII (TCS JNK 6o) is a c-Jun N-terminal kinases (JNK-1, -2, and -3) inhibitor with Ki values of 2 nM, 4 nM, 52 nM, respectively, and has IC50 values of 45 nM and 160 nM for JNK-1 and -2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau JNK Inhibitor VIII
CAS 894804-07-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H20N4O4
Quantité 1 mg
Synonyme TCS JNK 6o
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (701.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(N=C(NC(CC2=C(C=CC(OC)=C2)OC)=O)C=C1N)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 356.38
Poids de la formule 356.38
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.