Learn More
JNK Inhibitor VIII, MedChemExpress
Codice prodotto. 16456847
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mg
5 mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16456847
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY107598
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
MedChemExpress JNK Inhibitor VIII (TCS JNK 6o) is a c-Jun N-terminal kinases (JNK-1, -2, and -3) inhibitor with Ki values of 2 nM, 4 nM, 52 nM, respectively, and has IC50 values of 45 nM and 160 nM for JNK-1 and -2, respectively.
JNK Inhibitor VIII (TCS JNK 6o) is a c-Jun N-terminal kinases (JNK-1, -2, and -3) inhibitor with Ki values of 2 nM, 4 nM, 52 nM, respectively, and has IC50 values of 45 nM and 160 nM for JNK-1 and -2, respectively.
Specifica
Nom chimique ou matériau JNK Inhibitor VIII
CAS 894804-07-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H20N4O4
Quantité 5 mg
Synonyme TCS JNK 6o
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (701.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(N=C(NC(CC2=C(C=CC(OC)=C2)OC)=O)C=C1N)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 356.38
Poids de la formule 356.38
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato