Learn More
Josamycin, MedChemExpress
Code produit. 16478826
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Code produit. 16478826
Marque: Medchem Express HYB1920
MedChemExpress Josamycin (EN-141) is a macrolide antibiotic exhibiting antimicrobial activity against a wide spectrum of pathogens, such as bacteria. The dissociation constant Kd from ribosome for Josamycin is 5.5 nM.
Josamycin (EN-141) is a macrolide antibiotic exhibiting antimicrobial activity against a wide spectrum of pathogens, such as bacteria. The dissociation constant Kd from ribosome for Josamycin is 5.5 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Josamycin
Forme physique Powder
CAS 16846-24-5
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C42H69NO15
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme EN-141
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 41.67 mg/mL (50.33 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (10.06 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with HCl)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H](C)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2OC(CC(C)C)=O)([H])C[C@]2(O)C)[C@@H]1N(C)C)([H])O[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@H](/C=C/C=C/C3)O)C)CC=O)[C@H]([C@](CC(O[C@@H]3C)=O)([H])OC(C)=O)OC
Poids moléculaire (g/mol) 827.99
Poids de la formule 827.99
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt