Learn More
(+)-JQ-1, MedChemExpress
Description
(+)-JQ-1 (JQ1) is a potent, specific, and reversible BET bromodomain inhibitor, with IC50s of 77 and 33 nM for the first and second bromodomain (BRD4(1/2)). (+)-JQ-1 also activates autophagy.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-JQ-1 |
| CAS | 1268524-70-4 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H25ClN4O2S |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | JQ1 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 45 mg/mL (98.47 mM) |
| SMILES | O=C(C[C@H]1C2=NN=C(N2C3=C(C(C4=CC=C(C=C4)Cl)=N1)C(C)=C(S3)C)C)OC(C)(C)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 456.99 |
| Afficher plus |