Learn More
R&D Systems™ JTE 607 Dihydrochloride
Beschreibung
JTE 607 dihydrochloride is a pro-drug that is cleaved by carboxylesterase 1 (CES1) to its active metabolite, which then binds to cleavage and polyadenylation specificity factor 3 (CPSF3; Kd = 370 nM at human CPSF3). Treatment of A-673 cells with JTE 607 results in inhibition of mRNA cleavage and accumulation of nuclear R-loops. JTE 607 induces apoptosis in leukemia cells in vitro and prolongs survival in a mouse leukemia model. JTE 607 inhibits cytokine release and inhibits production of IL-1β, IL-8, IL-6, IL-10 and TNFα (IC50 values are 5.9, 7.3, 8.8, 9.1 and 11.0 nM, respectively) from LPS-stimulated PBMCs. In a rat model of lung injury, JTE 607 reduces proinflammatory cytokine-release and attenuates lung permeability.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | JTE 607 dihydrochloride |
| CAS | 188791-09-5 |
| Synonyme | N-[3,5-Dichloro-2-hydroxy-4-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethoxy]benzoyl]-L-phenylalanine ethyl ester dihydrochloride |
| Quantité | 50 mg |
| Solubilité | Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C25H31Cl2N3O5·2HCl |
| Poids de la formule | 597.36 |
| Forme physique | Solide |
| Type de produit | Bioactive Small Molecule |
| Mehr anzeigen |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?