Learn More
MedChemExpress Juglanin
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Poids moléculaire | 418.35 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 5041-67-8 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 96.0% |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (239.03 mM∣Need ultrasonic) |
| Cible | JNK∣Apoptosis∣Autophagy |
| Quantité | 1 mg |