Learn More
MedChemExpress Juglanin
Code produit 16491728
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491728 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16491728 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN3442
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Juglanin, a natural occurring flavonoid, is a JNK acticator, with inflammation and anti-tumor activities. Juglanin can induce apoptosis and autophagy on human breast cancer cells.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Poids moléculaire 418.35 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 5041-67-8
Type de produit Natural Products
Pureté 96.0%
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (239.03 mM∣Need ultrasonic)
Cible JNK∣Apoptosis∣Autophagy
Quantité 5 mg