Learn More
Julolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496126 1 g -
11406136 5 g 5g
11416136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22976.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 479-59-4 | C12H15N | 173.259 g/mol
Julolidine used as amine building block and in chemoluminescent dye. Also used in photoconductive materials, chemiluminescence substances, chromogenic substrates in analytical redox reactions, dye intermediates, potential antidepressants and tranquilizers, nonlinear optical materials, high sensitivity photopolymerizable materials, and for improving color stability in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Julolidine utilisée comme bloc de construction d’amines et dans le colorant chimioluminescent. Également utilisé dans les matériaux photoconducteurs, les substances chimiluminescentes, les substrats chromogènes dans les réactions redox analytiques, les intermédiaires de colorants, les antidépresseurs potentiels et les tranquillisants, les matériaux optiques non linéaires, les matériaux photopolymères à haute sensibilité et pour améliorer la stabilité des couleurs dans la photographie.
Solubilité
Soluble dans le toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air, des agents oxydants et du dioxyde de carbone. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 479-59-4
Formule moléculaire C12H15N
Poids moléculaire (g/mol) 173.259
Numéro MDL MFCD00006917
Clé InChI DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme julolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine, 1h,5h-benzo ij quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo i,j quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine
CID PubChem 68069
SMILES C1CC2=C3C(=CC=C2)CCCN3C1
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Julolidine
Point de fusion 32°C to 37°C
Point d’ébullition 170°C to 173°C (31 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Beilstein 139925
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene. Insoluble in water.
Poids de la formule 173.26
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.