Learn More
Bromhydrate de julolidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15487637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487637 100 g 100g
15467637 5 g 5g
15477637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15487637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H36298.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83646-41-7
Formule moléculaire C12H16BrN
Poids moléculaire (g/mol) 254.17
Numéro MDL MFCD00198009
Clé InChI KHWBRFVBPGPEOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme julolidine hydrobromide, 2,3,6,7-tetrahedron-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline hydrobromide, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine hydrobromide, labotest-bb lt00451605, 2,3,6,7-tetrahydro-1h-5h-benzo i,j quinolizine, hbr, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline hydrobromide
CID PubChem 12255670
Nom IUPAC 1-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-5,7,9(13)-triene hydrobromide
SMILES Br.C1CN2CCCC3=C2C(C1)=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Julolidine hydrobromide
Point de fusion 239°C to 242°C
Couleur Rose
Quantité 100 g
Numéro UN UN2923
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 254.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide