Learn More
Interscience™ Kit Jumbo pour BagOpen 3500
Code produit 16366065
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16366065 DiluFlow Pro, DiluFlow Elite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16366065 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 505006
Expédition estimée: 07-12-2026
Kit Jumbo contenant BagOpen 3500 et bac de récupération.
  • Pour une utilisation avec 5 kg DiluFlow Pro et DiluFlow Elite modèles
Spécification
Type de produit Kit d'ouverture de sac
Autoclavable Non autoclavable
Volume (métrique) 3500 mL
À utiliser avec (application) Ouverture des sacs
À utiliser avec (équipement) DiluFlow Pro, DiluFlow Elite