Learn More
Wheaton™ Pipette Pasteur Jumbo, conditionnée en vrac
Code produit 16405009
Change view
Click to view available options
Conditionnement : Sachet à décoller en vrac
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16405009 Conditionnement : Sachet à décoller en vrac
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16405009 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 711230
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipette Pasteur pour une mesure et un transfert de liquides simples et sûrs.
  • Transfert sûr des échantillons
  • Taille Jumbo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Contenance du bulbe (métrique) 23 ml
Calibré Non
Description Pipette Pasteur en plastique Jumbo
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 45,4 μl
À utiliser avec (application) Transfert de liquide
Graduée Oui
Quantité 600/boîte
Type de la partie supérieure Ampoule
Volume (métrique) de distribution 3 ml
Type d’emballage Sachet à décoller en vrac
Longueur (métrique) 300 mm
Jetable Usage unique