Description
Principales caractéristiques :
- Assemblés et conditionnés dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes aux normes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB / EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible pré-stérilisé (SAL 10 -6 )
- Convient pour une utilisation dans ATEX zones (longueurs de 450 mm et 900 mm uniquement)
- Disponible en 3 tailles différentes
- Poignée à code couleur très visible
Fonctionnement :
- Appuyez avec le pouce sur l’extrémité bleue du tube jusqu’à ce qu’il soit abaissé à la profondeur d’échantillonnage appropriée.
- À la profondeur souhaitée, relevez le pouce jusqu’à ce que les niveaux s’égalisent.
- Appuyez avec le pouce sur le tube pour sceller l’échantillon.
- Retirez du produit.
Pourquoi utiliser un SteriWare™ Échantillon jetable ?
- Aucune contamination croisée - Tout SteriWare™ Les appareils peuvent être utilisés directement depuis leur sortie du sac.
- Pas de nettoyage - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser un SteriWare™ produit immédiatement. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
- Haute qualité - Notre SteriWare™ Les produits sont fabriqués/moulés/emballés dans une salle blanche de classe 100 000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
- Documentation complète - Nous pouvons fournir une documentation complète et spécifique à chaque lot pour tous les SteriWare™ produits. Cela comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et boîte.
- Rentable - Suppression du besoin de validation du nettoyage grâce au passage à un SteriWare™ Cet appareil permet d'économiser du temps et de l'argent.
- Disponible stérile - La plupart SteriWare™ Les produits sont disponibles pré-stérilisés par Gamma ou Electron Beam à SAL10 -6 . Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pipette Jumbo |
| Matériau | HDPE |
| Capacité (métrique) | 80 mL |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Diamètre (métrique) externe | 21 mm |
| Longueur (métrique) | 450 mm |