Learn More
Cytiva Kits de démarrage pour dispositifs centrifuges Jumbosep™
Code produit 17124721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de démarrage de 100 kDa
Kit de démarrage de 10 kDa
Kit de démarrage de 300 kDa
Kit de démarrage de 30 kDa
Kit de démarrage de 3 kDa
Kit de démarrage générique
Conditionnement:
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
17124721 Kit de démarrage générique 4 pièces
17144721 Kit de démarrage de 3 kDa 4 pièces
17164721 Kit de démarrage de 10 kDa 4 pièces
17174721 Kit de démarrage de 30 kDa 4 pièces
17184721 Kit de démarrage de 100 kDa 4 pièces
17194721 Kit de démarrage de 300 kDa 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17124721 Fournisseur Cytiva Code fournisseur FD000K65
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le kit de démarrage pour dispositifs centrifuges Jumbosep™ remplace la dialyse, les précipitations chimiques et la lyophilisation.
  • Concentre généralement des volumes d’échantillons de 60 ml à 5 ml en 30 minutes
  • Fournit des taux de récupération élevés, généralement > 90 %
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description EFA :15,2 cm2
Stérilité Non stérile
Quantité 4/boîte
Type Kit de démarrage générique
Volume (métrique) 20 à 60 mL (échantillon)