Learn More
Invitrogen™ Jump-In™ CHO-K1 Kit
Code produit 11632089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11632089 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11632089 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A14148
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Kit Jump-In™ CHO-K1
Le kit Jump-In™ CHO-K1 permet l’intégration ciblée du matériel génétique dans un site R4 préconçu spécifique dans la lignée cellulaire Jump-In™ CHO-K1, pour créer une lignée cellulaire stable isogénique avec moins d’efforts et en moins de temps par rapport aux méthodes traditionnelles d’ingénierie cellulaire.
L’efficacité de reciblage élevée, rendue possible par les sites R4 de la lignée cellulaire CHO-K1, permet l’utilisation du pool isogénique pour des expériences supplémentaires sans sélection clonale. Sinon, l’efficacité de reciblage élevée permet une sélection facile d’un clone stable positif exprimant le gène qui vous intéresse.
Le kit Jump-In™ CHO-K1 vous permet de :
  • Développer rapidement et efficacement des groupes de cellules isogéniques conçus de façon stable en environ la moitié du temps par rapport aux méthodes traditionnelles d’ingénierie cellulaire
  • Utiliser l’expression isogénique d’un locus génomique défini comme solution idéale pour l’analyse comparative des familles de gènes, des isoformes ou des orthologues
  • Générer plusieurs lignées cellulaires en parallèle à l’aide du flux de travail simplifié
  • Accédez facilement à la technologie sans licences ou restrictions compliquées à interpréter
    Gagnez du temps grâce à la génération rapide et efficace de lignées cellulaires modifiées
    Grâce au kit Jump-In™ CHO-K1, vous pouvez générer des pools cellulaires fonctionnels en 2 semaines sans isolement et analyse laborieuses de clones et le protocole rationalisé facilite la génération simultanée de plusieurs lignées cellulaires. Même la génération de lignées cellulaires clonales peut se faire avec moins de temps et d’efforts en raison du pourcentage élevé de clones positifs. En outre, la technologie Jump-In™ vous donne la liberté de générer un nombre illimité de lignées cellulaires sans exigences de licence restrictives.
    Développez vos capacités expérimentales
    Le kit Jump-In™ CHO-K1 est la solution idéale pour les cellules et les dosages où les technologies d’ingénierie transitoire sont problématiques, ainsi que pour les difficiles à utiliser. Le kit offre également un moyen pratique de créer des panels cibles de familles de gènes, d’isoformes ou d’orthologues. Les gènes codant pour des protéines de grande taille ou des protéines multi-unités ne posent pas de problème car les vecteurs de destination Gateway™ acceptent des inserts de grande taille.
    Le kit comprend :
  • Un vecteur pJTI™ R4 Dest CMV pA (100 μg)
  • Un vecteur pJTI™ R4 Int (100 μg)
  • Des cellules Jump-In™ CHO-K1 (2 flacons de 1 ml chacun)
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Gamme de produits Jump-In
    Contenu et stockage The kit includes:
    Jump-In™ CHO-K1 cells
    pJTI™ R4 Int (integrase vector)
    pJTI™ R4 DEST CMV pA (destination vector)
    Upon receipt, immediately store the cells in liquid nitrogen and the vectors at -20 °C. Cells stored at -80°C can quickly lose viability.
    Type de produit Kit CHO-K1
    Quantité 1 kit
    Lignée cellulaire Jump-In™ CHO-K1
    Format Kit
    Système d’expression Mammifère
    Principales fonctions Développement de lignées cellulaires stables, intégration ciblée
    Accélérateur CMV
    Agent de sélection (eucaryotique) Hygromycine
    Type de système Jump-In™