Learn More
Thermo Scientific™ Jump-In™ GripTite™ HEK 293 Kit
Code produit 11642089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11642089 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11642089 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A14150
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit Jump-In™ GripTite™ HEK293 permet d’intégrer de manière ciblée du matériel génétique dans un site R4 préconçu spécifique dans la lignée cellulaire Jump-In™ GripTite™ HEK293. Le but est de créer une lignée cellulaire stable isogénique plus facilement et rapidement que les méthodes traditionnelles d’ingénierie cellulaire.
L’efficacité de reciblage élevée grâce aux sites R4 de la lignée cellulaire GripTite™ HEK293 permet d’utiliser le groupe isogénique pour des expériences supplémentaires, sans devoir effectuer de sélection clonale. Par ailleurs, l’efficacité de reciblage élevée permet de sélectionner facilement un clone stable positif exprimant votre gène d’intérêt.
Le kit Jump-In™ GripTite™ HEK293 vous permet d’effectuer les actions suivantes :
• Développez rapidement et efficacement des groupes de cellules isogéniques conçus de façon stable, presque deux fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles d’ingénierie cellulaire
• Utilisez l’expression isogénique à partir d’un locus génomique défini comme solution idéale pour l’analyse comparative des familles de gènes, isoformes ou orthologues
• Générez plusieurs lignées cellulaires en parallèle grâce à un flux de travail simplifié
• Accédez facilement à la technologie sans licences ni restrictions compliquées pour l’interprétation
Gagnez du temps en générant rapidement et efficacement des lignées cellulaires conçues
Le kit Jump-In™ GripTite™ HEK293 vous permet de générer des groupes cellulaires fonctionnels en moins de 2 semaines sans l’isolement et l’analyse complexes des clones. Le protocole rationalisé permet de générer plus facilement plusieurs lignées cellulaires en même temps. Même la génération de lignées cellulaires clonales peut se faire avec moins de temps et d’efforts en raison du pourcentage élevé de clones positifs. En outre, la technologie Jump-In™ vous donne la liberté de générer un nombre illimité de lignées cellulaires sans exigences de licence restrictives.
Développez vos capacités expérimentales
Le kit Jump-In™ GripTite™ HEK293 est la solution idéale pour les cellules et les dosages où les technologies d’ingénierie transitoire sont problématiques, ainsi que pour les lignées cellulaires difficiles à “concevoir”. Ce kit offre également un moyen pratique de créer des panels cibles de familles de gènes, d’isoformes ou d’orthologues. Le codage de gènes pour des protéines de grande taille ou des protéines multi-unités se fait sans aucun problème, car les vecteurs de destination Gateway™ acceptent des inserts de grande taille.
Le kit comprend :
• pJTI™ Vecteur R4 Dest CMV pA (100 µg)
• pJTI™ Vecteur R4 Int (100 µg)
• Cellules Jump-In™ GripTite™ HEK293 (2 flacons de 1 ml chacun)
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Jump-In™ GripTite™ Hek293
Contenu et stockage Le kit comprend :
Cellules Jump-In™ GripTite™ HEK293
pJTI™ R4 int (vecteur d’intégrase)
pJTI™ R4 DEST CMV pA (vecteur de destination)
Dès réception, stockez immédiatement les cellules dans de l’azote liquide et les vecteurs à -20°C. Les cellules stockées à -80°C peuvent rapidement perdre leur viabilité.
Type de livraison Transfection
Format Kit
Accélérateur CMV
Système d’expression Mammifère
À utiliser avec (application) Expression protéique, développement de dosages
Principales fonctions Développement de lignées cellulaires stables, intégration ciblée
Gamme de produits Jump-In
Type de produit Kit HEK293
Quantité 1 kit
Agent de sélection (eucaryotique) Geneticin™ (G-418), hygromycine
Type de système Jump-In™