Learn More
Thermo Scientific™ Kit HEK 293 Jump In™T-REx™
Description
The Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit allows the targeted integration of genetic material into a specific pre-engineered R4 site in the Jump-In™ HEK293 cell line, to create an inducible isogenic stable cell line with less effort and in less time than traditional cell engineering methods. These cells stably express the tetracycline repressor protein, allowing for inducible expression of your retargeted gene of interest upon addition of doxycycline.
The high retargeting efficiency, made possible by the R4 sites in the HEK293 cell line, allows for the use of isogenic pools for additional experiments without the need for clonal selection. Alternatively, the high retargeting efficiency allows for the easy selection of a positive stable clone expressing your gene of interest.
L’efficacité de reciblage élevée grâce aux sites R4 de la lignée cellulaire HEK293 permet d’utiliser le groupe isogénique pour des expériences supplémentaires sans devoir effectuer de sélection clonale. Par ailleurs, l’efficacité de reciblage élevée permet de sélectionner facilement un clone stable positif exprimant votre gène d’intérêt.
Le kit Jump-In™ T-REx™ HEK293 vous permet d’effectuer les actions suivantes :
• Développez rapidement et efficacement des groupes de cellules isogéniques conçus de façon stable, presque deux fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles d’ingénierie cellulaire
• Exprimez de façon inductible votre gène d’intérêt à l’aide de la doxycyline
• Utilisez l’expression isogénique à partir d’un locus génomique défini comme solution idéale pour l’analyse comparative des familles de gènes, isoformes ou orthologues
• Générez plusieurs lignées cellulaires en parallèle grâce à un flux de travail simplifié
• Accédez facilement à la technologie sans licences ni restrictions compliquées pour l’interprétation
Gagnez du temps en générant rapidement et efficacement des lignées cellulaires conçues
Le kit Jump-In™ T-REx™ HEK293 vous permet de générer des groupes cellulaires fonctionnels en moins de 2 semaines sans l’isolement et l’analyse complexes des clones. Le flux de travaux rationalisé permet de générer plus facilement plusieurs lignées cellulaires en même temps. Même la génération de lignées cellulaires clonales peut se faire avec moins de temps et d’efforts en raison du pourcentage élevé de clones positifs. En outre, la technologie Jump-In™ vous donne la liberté de générer un nombre illimité de lignées cellulaires sans exigences de licence restrictives.
Développez vos capacités expérimentales
Le kit Jump-In™ T-REx™ HEK293 permet d’exprimer de manière inductible votre gène d’intérêt toxique ou instable. Il constitue la solution idéale pour les cibles et les dosages où les technologies d’ingénierie transitoire sont problématiques. Le kit offre également un moyen pratique de créer des panneaux cibles de familles de gènes, d’isoformes ou d’orthologues. Les gènes codant pour des protéines de grande taille ou des protéines multi-unités ne posent pas de problème car les vecteurs de destination Gateway™ acceptent des inserts de grande taille.
Le kit comprend :
Cellules Jump-In™ T-REx™ HEK293 (2 flacons de 1 ml chacun)
pJTI™ Vecteur R4 Dest CMV - TO pA (100 µg) : un vecteur de destination Gateway™ qui entraîne l’expression inductible de votre gène d’intérêt sous le contrôle du fort promoteur CMV par l’inclusion du vecteur Tet-Operon.
PJTI™ Vecteur R4 int (100 µg) : exprime l’intégrase R4 pour faciliter le reciblage de votre gène d’intérêt sur le site R4.
Vendu séparément :
Vecteur pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA--Un vecteur de clonage multi-sites qui entraîne l’expression inductible de votre gène d’intérêt sous le contrôle du promoteur CMV fort par l’inclusion du Tet-Operon.
Vecteur PJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pAUn vecteur de contrôle avec expression inductible de la GFP sous contrôle du promoteur CMV fort par l’inclusion du Tet-Operon.
Spécification
Spécification
| Description | Kit HEK 293 Jump In™ T-Rex™, 1 kit, méthode de livraison de transfection, expression de mammifères, agent inducteurs de tétracycline, ligne cellulaire 293 (HEK), promoteur CMV/TO, blasticidine, Geneticin™ (G-418), agent de sélection d’hygromycine, utilisé pour l’expression de protéines |
| À utiliser avec (application) | Biologie des protéines, expression des protéines, expression des mammifères, expression régulée, intégration ciblée, développement de lignées cellulaires stables |
| Lignée cellulaire | 293 (HEK) |
| Comprend | Cellules HEK293 Jump-In™ T-Rex™ (2 flacons de 1 ml chacun), vecteur pJTI™ R4 DEST CMV TO pA (100 μg), vecteur pJTI™ R4 (100 μg) |
| Contenu et stockage | Cellules Jump-In™ T-REx™ HEK293 (2 flacons de 1 ml chacun), stockées dans de l’azote liquide pJTI™ Vecteur R4 DEST CMV TO pA (100 µg), stockées à -20°C pJTI™ Vecteur R4 int (100 µg), stockées à -20°C |
| Type de livraison | Transfection |
| Type de produit | Kit HEK293 |
| Quantité | 1 kit |
| Format | Kit |
| Accélérateur | CMV/TO |
| Afficher plus |